Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Codice prodotto. 10086381
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 210 x 160 mm
355 x 210 x 160 mm
530 x 210 x 160 mm
705 x 210 x 160 mm
880 x 210 x 160 mm
1055 x 210 x 160 mm
N. di posizioni:
1
2
3
4
5
6
Wattage:
500 W
1000 W
1500 W
2000 W
2500 W
3000 W
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10086381
Brand: Gestigkeit Harry SG1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
  • Series and supporting rod hot plates
  • Smoothly finished, cast-iron, hot plate with concave central expansion recess for warp free operation. All housing parts are constructed from stainless steel and each unit has a screw-on fitting for a supporting rod.
  • The appliances have been specifically designed for non-stop use.
  • Regulation of model
    • Each unit has a heating output controller that enables a variable adjustment between 10 to 100%.
Tekniske data
Materiale corpo Stainless Steel
Materiale piastra superiore Cast Steel
Temperatura (sistema metrico) 500°C
Peso (sistema metrico) 2.8 kg
Wattage 500 W
Frequenza 50/60 Hz
N. di posizioni 1
Tensione 230 V
Tipo Hotplate
Dimensioni (L x P x A) 180 x 210 x 160 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.