Learn More
Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
94 mm
Altezza (sistema metrico):
16 mm
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Beskrivelse
- Vented for better gas exchange
- Heavy design for heat resistance using hot agar
- Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Tekniske data
Tekniske data
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per custodia | 480 |
| Sfiato | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 94 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion