Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia per attività intensive
Codice prodotto. 11533242 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11533242
Use this bottle for general laboratory applications. Fisherbrand™ Heavy Duty Bottle features excellent chemical resistance.
  • Autoclavable
  • Polypropylene screw closure  
  • Leakproof
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per applicazioni di laboratorio generiche
Include Tappo a vite
Materiale Plastic
Quantità 1 ciascuno
Closure Included
Product Type Bottiglia
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile