Learn More
Tork Tork Panno ultraresistente per pulizia
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Descrizione
- Proteggi le tue mani dal calore e dai residui di metallo con il nostro panno per pulizia Tork ultraresistente
- Sostituisci asciugamani o stracci a noleggio con questo panno resistente per un uso ripetuto
- Rimuovi olio, grasso e macchie ostinate in modo rapido e semplice, grazie alla sua alta capacità di assorbimento
- Non c'è bisogno di più panni poiché i nostri funzionano con la maggior parte dei solventi
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 116.36 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 106.4 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 31.5 cm |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Colore | Blue |
| Quantità confezione | 280 Sheets |
| Strato | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |