Learn More
Brady™ B30 Series R6700 Printer Ribbon, White
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This thermal transfer ribbon offers high performance against scratching, smudging, and harsh chemicals. The ribbon can be used for printing on Brady™ Black PermaSleeve™ materials.
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer, S3XXX Label Printer |
| Materiale | Polyester |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 197 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0002 in |
| Vedi altri risultati |