Learn More
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Codice prodotto. p-7158993 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacità portata carico (sistema metrico):
16 kg
22.7 kg
45.4 kg
68 kg
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15712199
Marca: OHAUS™ 30391837
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Heavy Duty Shaker is designed for a wide range of applications with larger or heavier loads that require accurate and repeatable results.
  • Designed for applications with heavy-duty loads
  • Shaker provides reproducible motion that is evenly distributed throughout the entire surface of the tray
  • Digital model has a microprocessor controls, continuous or timed operation, patented Accu-Drive™ shaking system, and LED displays for speed and time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 22.7 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm, above 100 rpm ±1% of set speed
Intervallo di velocità 25 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 2.5 A
Temperature Range (Metric) 0°C to 40°C
Amperaggio 2.5 A
Product Type Shaker
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 24.00 in.
Profondità (sistema metrico) 61.00 cm
Dimensioni (L x P x A) 61.00 x 67.80 x 14.90 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.90 in.
Altezza (sistema metrico) 14.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 24.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 61.00 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 26.70 in.
Larghezza (sistema metrico) 67.80 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 61 cm
Peso (sistema imperiale) 108 lb.
Peso (sistema metrico) 49 kg
Tipo di unità di controllo Analog
Descrizione Shaker, Heavy Duty, SHHD2325AL, EU
Modello SHHD2325AL
Intervallo temporizzatore 1 to 120 min.