Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
304.00€ - 1150.00€
Specifica
Product Type | Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
---|---|
Peso base | 50 gsm |
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CoC |
Tipo di chiusura | None |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17882517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0808 |
20.3 cm | 8 in. | 20.3 cm | 8 in. |
347.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17822527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0909 |
22.9 cm | 9 in. | 22.9 cm | 9 in. |
384.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17892507
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-0912 |
30.5 cm | 12 in. | 22.9 cm | 9 in. |
466.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17832527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1212 |
30.5 cm | 12 in. | 30.5 cm | 12 in. |
448.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17822517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1515 |
38.1 cm | 15 in. | 38.1 cm | 15 in. |
570.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17852527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-1818 |
45.7 cm | 18 in. | 45.7 cm | 18 in. |
785.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17812517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-2020 |
50.8 cm | 20 in. | 50.8 cm | 20 in. |
905.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17842527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-2424 |
61 cm | 24 in. | 61 cm | 24 in. |
304.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17832517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-3030 |
76.2 cm | 30 in. | 76.2 cm | 30 in. |
495.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17862527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-3636 |
91.4 cm | 36 in. | 91.4 cm | 36 in. |
680.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17842517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4040 |
101.6 cm | 40 in. | 101.6 cm | 40 in. |
870.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17882527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4545 |
114.3 cm | 45 in. | 114.3 cm | 45 in. |
1030.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17852517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4548 |
121.9 cm | 48 in. | 114.3 cm | 45 in. |
1150.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17872527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-4848 |
121.9 cm | 48 in. | 121.9 cm | 48 in. |
1150.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17872517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5454 |
137.2 cm | 54 in. | 137.2 cm | 54 in. |
489.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17892527
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5472 |
183 cm | 72 in. | 137.2 cm | 54 in. |
760.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17862517
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-5490 |
229 cm | 90 in. | 137.2 cm | 54 in. |
515.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17802537
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-6060 |
152.4 cm | 60 in. | 152.4 cm | 60 in. |
800.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17822537
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP1-300-6080 |
203.2 cm | 80 in. | 152.4 cm | 60 in. |
425.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
- 2-Ply
- Clean, no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
sterilization, sterilization sheets, sterilization wraps, autoclavable wraps
Specifica
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Non-woven Fabric | |
50 gsm | |
50 gsm |
50 gsm | |
CoC | |
Light Blue | |
Steam Sterilization | |
Non-sterile | |
Yes |