Learn More
Brand™ Heavy Glass Laboratory Mug
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Graduation up to 250mL
- Provided individually
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Finitura | Satin |
| Tipo | Lab Mug |
| Graduated | Sì |