Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
Codice prodotto. p-9486003
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10767531
Marca: Kartell™ 0164000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
  • Tanica robusta
  • Ideali per liquidi o polveri
  • Con inserto tappo
  • I tappi possono essere ruotati verso il basso per maggiore sicurezza
  • Maniglie di trasporto pratiche e robuste
  • Adatta per il contatto con prodotti alimentari
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 169.07 oz.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Tipo di chiusura Cap
Diametro (sistema metrico) interno collo 84 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 170 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per liquidi e polveri
Altezza (sistema imperiale) 13.38 in.
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Include Connettore
Materiale HDPE
Mouth Style Larga
N. per confezione 1 ciascuno
Product Type Damigiana con pareti resistenti
Forma Round