Learn More
Heidolph™ Termostato Hei-CHILL Peltier
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 6 litri di volume del serbatoio per la stabilità della temperatura anche sotto carico persistente
- Regolazione della temperatura e stabilità di ≤ 0,05 °C
- Gamma di temperature d'uso da -10 °C a 70 °C
- Display touch moderno di 2,83''
- Ethernet, interfacce RS 232 e RS 485 per l’integrazione nei soluzioni per processi
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5.5 L |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Comunicazioni | Ethernet, RS232, RS485 |
| Tipo di condensatore | Air-cooled |
| Capacità di raffreddamento | 600 W |
| Portata | 2.9 L/min. |
| Tipo di pompa | Centrifugal Pump |
| Gamma di temperatura | -20°C to +70°C |
| Tipo | Recirculating Chiller |
| Tipo di spina | EU |
| Vedi altri risultati |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion