Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm)
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ è il modello classico fra gli agitatori magnetici. Questa unità permette di miscelare con delicatezza a velocità fino a 1.400 giri/min e di riscaldare fino a temperature di 300°C con un elevato grado di precisione. Convince inoltre per la struttura robusta e le funzionalità evolute, come ad esempio la presenza di tasti e pulsanti illuminati che servono a segnalare le funzioni attive in quel momento. I regolatori dinamici reagiscono alla velocità di movimento ‒ lento per le impostazioni di precisione o rapido per variazioni maggiori. La funzione di blocco impedisce l’impostazione involontaria dei valori.
- Questo agitatore magnetico è dotato di tutti i principali requisiti di sicurezza. L’ampia distanza di sicurezza tra la piastra di riscaldamento e il pannello di controllo, così come l’indicatore ottico del calore residuo a temperature > 50°C, proteggono dalle ustioni. Il supporto sul lato inferiore garantisce la massima sicurezza durante il trasporto.
- La piastra superiore brevettata Kera-Disk™, in alluminio anodizzato, è resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 135 mm (su richiesta disponibile anche con 145 mm). La piastra risulta pertanto adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio. Il materiale utilizzato permette inoltre tempi di riscaldamento rapidissimi.
- Per un’impostazione precisa della temperatura desiderata, l’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ è dotato di un display digitale. La regolazione della temperatura in modo preciso senza sbalzi avviene tramite due modalità di riscaldamento (FAST/PRECISE) e il sensore esterno opzionale Pt1000.
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Tensione | 115/230 V |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C, Ambient to 300°C |
| Peso (sistema metrico) | 3.0 kg |
| Tipo | Stirring Hotplate |
| Forma | Round |
| Carico campione max | 25 kg |
| Tipo di spina | Various Styles |
| N. di posizioni | Multiple |
| Dimensioni contenitore max | 20 L |
| Vedi altri risultati |