Learn More
Heidolph™ Pacchetto Hei-PLATE Reflux Core+
Codice prodotto. 17505596 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Modello:
Hei-PLATE Reflux Package Core+
Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini
Dimensioni contenitore max:
125 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17505596
Marca: Heidolph™ 5062115500
The Hei-PLATE Reflux Package Core+ includes magnetic stirrer, pt1000 sensor, and heating block.
Il pacchetto comprende:
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+
    • Riscaldare in modo rapido e preciso
    • Senza sbalzi
    • Per preservare l’integrità dei campioni
  • Il sensore Pt1000 per una regolazione precisa della temperatura.
  • Il blocco Heat-On che assicura un trasferimento di calore ottimale senza impiego di acqua o olio.
  • Consiglio per l’uso: riempire il pallone (non fornito in dotazione) soltanto fino a metà, onde evitare la perdita di solvente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Aluminum Alloy
Tensione 115/230 V
Modello Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C, Ambient to 300°C
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina Various Styles
N. di posizioni Multiple
Dimensioni contenitore max 125 mL
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 0.168 x 0.299 x 0.101 m
Certificazione/Conformità CE
Display LCD
Diametro (sistema metrico) 145 mm