Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+
Codice prodotto. 17901971 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17901971
Marca: Heidolph™ 5062215100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
  • Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
  • Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum
Tensione 230 V
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina EU
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 100 to 1400 rpm
Warranty 3 Years
Certificazione/Conformità CE, NRTL
Display LCD