Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
Various Styles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes:
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm diameter)
- Fast and precise heating
- Without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
- Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
- Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
- Also available with 135 mm plate on request
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Tensione | 115/230 V |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C, Ambient to 300°C |
| Tipo | Stirring Hotplate |
| Forma | Round |
| Carico campione max | 25 kg |
| Tipo di spina | Various Styles |
| N. di posizioni | Multiple |
| Dimensioni contenitore max | 20 L |
| Warranty | 3 Years |
| Vedi altri risultati |