Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate
Codice prodotto. p-200008716 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Size:
135 mm dia.
145 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17981971
Marca: Heidolph™ 5064215000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate includes everything needed for fast and precise heating.
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum
Tensione 230 V
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina EU
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 100 to 1400 rpm
Warranty 3 Years
Certificazione/Conformità CE, NRTL
Display TFT