Learn More
Horst cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Marca:  Horst 512050
cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Codice prodotto. 10007021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.53€
    54.02€ / Pezzo
    Risparmia 7.51€
    12% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-01-2026