Learn More
Helios Italquartz Crogioli in vetro Helios Italquartz™
Codice prodotto. 11774096
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
25 ml
30 mL
30 ml
50 mL
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
43mm
50mm
67mm
80 mm
80 mm
Colore:
Translucent
Transparent
Descrizione:
Short form
Tall form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11774096
Marca: Helios Italquartz 63P00014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for storage of samples in the laboratory. Helios Italquartz™ Quartz Crucibles offer good thermal shock resistance up to 1000°C.
  • Chemically inert to acids (except HF)
  • Available in a wide range of volumes
  • Available in transparent or translucent color
  • Available in tall or short form
  • Resistant to corrosion
Specifica
Colore Transparent
Descrizione Short form
Materiale Vetro
Temperatura max (sistema metrico) 1000°C
Capacità (sistema metrico) 75 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Crogiolo