Learn More
Helios Italquartz™ Quartz Covers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Quartz |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 43mm |
| Altezza (sistema metrico) | 38mm |
| Product Type | Cover |