Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito, sodio eparinizzate
Codice prodotto. 10233391
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μL
75 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
Codice prodotto. 10233391
Marca: Hirschmann™ 9100299
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Sodium Heparinized Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Color-coded red
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Product Type Hematocrit Tube Na-hep
Capacità (sistema metrico) 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) For centrifuging blood samples, Sodium heparinized
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC