Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito
Codice prodotto. 10604162
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μl
75 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
Codice prodotto. 10604162
Marca: Hirschmann™ 9100175
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Not heparinized
  • Color-coded blue
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Product Type Capillare per ematocrito
Capacità (sistema metrico) 75 μl
Diametro (sistema metrico) interno 1.07/1.23 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la centrifugazione di campioni ematici, non eparinizzati
Lunghezza (sistema metrico) 75 ±0.5 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC