Learn More
Greiner Bio-One Hematology K2 EDTA Evacuated Tubes
Codice prodotto. 13018672
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
Colore chiusura:
Lavender
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Codice prodotto. 13018672
Marca: Greiner Bio-One 454209
For routine immunohematology testing
  • Tube material: Polyethylene therephthalate
  • Cap color/ring color: lavender/black/yellow
Compliance
CE Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo K2 EDTA
Materiale PET
Tipo di chiusura Safety Pull Cap
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Colore chiusura Lavender
Da utilizzare con (applicazione) For routine immunohematology testing
Diametro (sistema metrico) esterno 13 x 75 mm