Learn More
Epredia™ Hematology Phosphate Buffer
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
pH:
6.6
7.2
Quantità:
9.25 g
12 x 9.25g
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Supplied as 9.25g powder.
Specifica
Specifica
| Product Type | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
| Quantità | 9.25 g |
| pH | 6.6 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic