Learn More
Hematoxylin, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
Hematoxylin is used as a stain in microscopy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hematoxylin |
| Punto di fusione | 100°C |
| Bio. Comm. colorazione Certificazione | Pass Test |
| Indice di Merck | 15, 4672 |
| Peso formulazione | 302.28 |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| N. indice colori | 75290 |
| Colore | Beige |
| Quantità | 25 g |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hematoxylin
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.