Learn More
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10012694
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10012694
Marca: Fisher BioReagents BP25235
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-28-2
Formula molecolare C16H14O6
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Numero MDL MFCD00078111
InChI Key WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinonimo Natural Black I
PubChem CID 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hematoxylin Trihydrate
Punto di fusione 100°C
Indice di Merck 15, 4672
Identificazione Pass Test
IUPAC Name (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
Lambda max 290 to 292nm
Peso formulazione 356.4
Perdita all'essiccatura Report %
Imballaggio Amber Glass
Colore Amber
Quantità 5 g
Forma fisica Powder