Learn More
VELP Scientifica™ Calotta sferica per palloni
Codice prodotto. 16320528 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Volume vial (sistema metrico):
25 mL
3 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16320528
Marca: VELP Scientifica™ A00000373
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le nuove calotte sferiche sono la perfetta soluzione per sostituire bagni ad olio e mantelli riscaldanti.
  • Precisely fits 135 mm diameter plate
  • Accommodates different sizes of round bottom flasks
  • Minimizes risk of movement
  • Ensures fastest heat transfer
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Round Bottom Flasks
Tipo Flask Bowl
Volume vial (sistema metrico) 25 mL
Rivestimento Aluminum
Materiale Aluminum