Learn More
VELP Scientifica™ Calotta sferica per palloni
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Volume vial (sistema metrico):
25 mL
3 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precisely fits 135 mm diameter plate
- Accommodates different sizes of round bottom flasks
- Minimizes risk of movement
- Ensures fastest heat transfer
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bottom Flasks |
| Tipo | Flask Bowl |
| Volume vial (sistema metrico) | 25 mL |
| Rivestimento | Aluminum |
| Materiale | Aluminum |