Learn More
Hemopexin Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 3A9D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene Hemopexin
Clone 3A9D6
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16828395
Vedere i documenti
Proteintech
66479-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16818395
Vedere i documenti
Proteintech
66479-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Hemopexin is a serum glycoprotein that binds heme and transports it to the liver for breakdown and iron recovery, after which the free hemopexin returns to the circulation. Structurally, hemopexin consists of two similar halves of approximately two hundred amino acid residues connected by a histidine-rich hinge region. Each half is itself formed by the repetition of a basic unit of some 35 to 45 residues.
Specifica
Specifica
Hemopexin
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Beta 1B glycoprotein, hemopexin, HPX
HPX
IgG1
Protein G
Antibody
3A9D6
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Pig, Human, Rat
P02790, P20059, P50828
3263, 396998, 58917
Hemopexin Fusion Protein Ag8533
Primary
-20°C
HPX