Learn More
Heneicosanoic acid, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Heneicosanoic acid |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 74.0°C to 76.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 170.0°C (0.1 mbar) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)19CO2H |
| Vedi altri risultati |