Learn More
HEPES, 1M Solution, pH 7.3, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15624198 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15624198 100 mL Nalgene bottle 100mL
15855388 500 mL Nalgene bottle 500mL
15865388 1 L Nalgene bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15624198 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16924AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES
Concentrazione 1 M
pH 7.3
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
Beilstein 883043
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Grado Biologia molecolare