Learn More
HEPES Buffer, 1M Solution, pH 7.3 (Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10041703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041703 100 mL Flacone in polietilene 100mL
10648593 500 mL Poly Bottle 500mL
10409893 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041703 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP299100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Agente tamponante molto diffuso
HEPES è comunemente usato come agente tamponante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Materiale o nome chimico HEPES Buffer
Nota nome 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Colore Non definito
Concentrazione 0.95 to 1.05 M
pH 7.2 to 7.5
Forma fisica Liquido
Quantità 100 mL
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C8H18N2O4S
Imballaggio Flacone in polietilene
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 4689
Sinonimo N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Peso formulazione 238.197
Grado Biologia molecolare