Learn More
HEPES Buffer, 1M Solution, pH 7.3 (Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Descrizione
Agente tamponante molto diffuso
HEPES è comunemente usato come agente tamponante.
Specifica
Specifica
| Absorbance | ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Materiale o nome chimico | HEPES Buffer |
| Nota nome | 1M Solution, pH 7.3 |
| CAS | 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Colore | Undesignated |
| Concentrazione | 0.95 to 1.05 M |
| pH | 7.2 to 7.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Vedi altri risultati |