Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES free acid, 99+%, for molecular biology, DNase, Rnase and Protease free
Codice prodotto. 10585681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10585681 500 g 500g
10723894 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10585681 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329855000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Absorbance (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Materiale o nome chimico HEPES free acid
Condizioni di assorbanza (0.5M in water)
Punto di fusione 234.0°C to 238.0°C
Colore White
pH 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Beilstein 23, V,2, 379
Indice di Merck 15, 4689
Informazioni di solubilità Solubility in water: 704g/L (20°C).
Peso formulazione 238.3
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare