Learn More
Thermo Scientific™ HEPES Lysis Buffer with NP-40, 2X
Codice prodotto. 15466019
Click to view available options
Quantità:
125mL
250mL
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
Codice prodotto. 15466019
Marca: Thermo Scientific™ J63867.=E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 125mL
Formato Liquid
Product Type Cell Lysis Reagent
Concentrazione 2X
Content And Storage Ambient temperatures