Specifica
| Materiale o nome chimico | HEPES sodium salt |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Peso formulazione | 260.3 |
| Percent Purity | >98% |
| Grado | Biochemical |