Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES sodium salt, 99%
Codice prodotto. 10542714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10542714 500 g 500g
10695852 25 g 25g
10411451 100 g 100g
10532554 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10542714 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 215005000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75277-39-3
Formula molecolare C8H17N2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00036463
InChI Key RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC Name sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifica
Absorbance (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm
Materiale o nome chimico HEPES sodium salt
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Nota nome 99%
Colore White
pH 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 260.27
Percent Purity ≥98.5% (on anhydrous substance)