Specifica
| Materiale o nome chimico | HEPES sodium salt |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Molecular Biology |
| pH | 9.5 - 10.8 (1% aq soln) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
| Peso formulazione | 260.3 |
| Grado | Molecular Biology |