Learn More
HEPES Sodium Salt, Cell Culture Reagent Grade, ≥98.0%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HEPES Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Colore | White |
| pH | 9.5 - 10.8(1% aq soln) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98.0% |
| Formula molecolare | C8H17N2NaO4S |
| Numero MDL | MFCD00036463 |
| Vedi altri risultati |