Learn More
HEPES Sodium Salt (White Powder), Fisher BioReagents
Catalog Number 10193293
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
75277-39-3
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00036463
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
2724248
CHEBI:46758
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
75277-39-3
C8H17N2NaO4S
260.28
MFCD00036463
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
2724248
CHEBI:46758
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
HEPES Sodium Salt is used as a buffer for in vitro cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Materiale o nome chimico HEPES Sodium Salt
Colore White
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 3.0% max.
Imballaggio Poly Bottle
Peso formulazione 260.29
Percent Purity ≥99%