Learn More
HEPPS, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11384389 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11384389 250 g
11364389 25 g
11374389 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384389 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210192783
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
This is the propane analog of HEPES
Identificatori chimici
CAS 16052-06-5
Formula molecolare C9H20N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 252.329
InChI Key OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC Name 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico HEPPS
pH 7.3 to 8.7
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Tipo di soluzione Buffer
Peso formulazione 252.3
Grado Research