Learn More
HEPPS, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11394389 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11394389 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11394389 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210192791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Widely used in cell culture. HEPPS, MP Biomedicals is the propane analog of HEPES. This buffer better maintains physiological pH despite changes in CO2 (produced by cellular respiration). HEPPS is a separator in ultrathin isoelectric focusing g
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propanesulfonic acid)
CAS 16052-06-5
Punto di fusione 230°C to 239°C (literature)
pH 5 to 7 (1% aq. soln.), useful pH range 7.3 to 8.7 (literature)
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Tipo di soluzione Buffer
Formula molecolare C9H20N2O4S
Sinonimo hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
Informazioni di solubilità Soluble in water (1M - clear, colorless solution).
InChI Key OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
IUPAC Name 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 252.329
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Peso formulazione 252.33