Learn More
Heptafluorobutyric acid, 99%, for protein sequence analysis
Codice prodotto. 10674012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
150 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
150mL
Codice prodotto. 10674012
Marca: Thermo Scientific 411221500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-22-4
Formula molecolare C4HF7O2
Molecular Weight (g/mol) 214.04
Numero MDL MFCD00004171
InChI Key YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptafluorobutyric acid
Absorbance (0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm
Punto di fusione -17.5°C
Colore Beige to Brown-Orange
Densità 1.6400g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C (755.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CF2CF2CO2H
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 150 mL
Gravità specifica 1.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Peso formulazione 214.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado