Learn More
Heptaldehyde, 95%, stabilized
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Heptaldehyde |
| Nota nome | 95% |
| Punto di fusione | -42.0°C |
| Colore | Beige-Yellow to White |
| Densità | 0.8200g/mL |
| Punti di ebollizione | 150.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 48°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |