Learn More
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7073729
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 15653750
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 322871L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Chemical Identifiers
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Heptane
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Densità 0.684g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità −4°C (24.8°F)
Punto di combustione 433°F
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Pressione del vapore 40mmHg (20°C), 83mmHg (37.7°C)
Numero UN 1206
Beilstein 1730763
Peso formulazione 100.2g/mol
Percent Purity ≥99% n to heptane basis (GC)
Grado puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Heptane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.