Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2 Incubator, 255L
Codice prodotto. p-9053112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale camera:
Acciaio inox elettrolucidato
Tensione:
230 V
Tecnologia sensore CO2:
TC Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17154971
Marca: Thermo Scientific™ 51033589
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: TC Sensor; O2 Range (Oxygen Concentration): °°
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment. Large 255L capacity provides space for high throughput applications and accommodates spaces for culture devices for larger sample output.
Camera termica a calore diretto
  • Camera in acciaio inox elettrolucidato da 255 l (9.0 piedi cubi) a ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello sinistro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
  • Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
  • La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
Filtrazione HEPA ISO classe 5
  • Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
  • La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
  • Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
  • L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
  • Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
  • Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
  • Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
  • Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
  • Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese e mandarino
Sensori e sonde in situ studiati per un controllo preciso
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
  • Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
Dati per gli ordini
  • Per configurare i modelli a 230 V in tri-gas con controllo O2 , ordinare 51901133 per il controllo 1-21% e 51901134 per il controllo 5-90%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.0 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE, CSA
Uscite dati USB, and optional 4-20mA
Descrizione Single 255L incubator, standard model
Capacità (sistema metrico) 255 L
Materiale camera Acciaio inox elettrolucidato
Intervallo di concentrazione CO2 Da 1 a 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Intervallo di concentrazione O2 Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Controllo dell'ossigeno Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Umidità relativa <93% at 37°C
Temperature Range (Metric) Ambient +3° to 55°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Covered integrated water reservoir
Dimensioni interne (L x P x A) 24.8 x 23.9 x 26.4 in. (62.9 x 60.7 x 67 cm)
Dimensioni (L x P x A) 36.8 x 30.5 x 38.1 in. (93,4 x 77.4 x 96.8 cm)
Peso (sistema imperiale) 215 lb.
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V