Learn More
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. 10131747 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cover
General Accessories
Lead Through, 10 to 13 mm ID
Lead Through, 3 mm ID
Non-combustible Gas Connection
Solenoid Valves
Valvole per terreni
Water Tap Connection
Wind Screen Protection Kit
Work Surface Wraps
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, 1.5,1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Heraguard ECO 1.8/95
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10131747
Marca: Thermo Scientific™ 50052461
Per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni, è possibile integrare gli accessori dei banchi sterili Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO con il banco sterile ECO.
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heraguard ECO 1.5
Descrizione Windscreen protection kit
Product Type Wind Screen Protection Kit
Opzioni di configurazione Factory Installed