Learn More
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Cover
General Accessories
Lead Through, 10 to 13 mm ID
Lead Through, 3 mm ID
Non-combustible Gas Connection
Solenoid Valves
Valvole per terreni
Water Tap Connection
Wind Screen Protection Kit
Work Surface Wraps
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, 1.5,1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Heraguard ECO 1.8/95
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
†
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 |
| Descrizione | Water tap G3/8 connection (Black) with long neck for installation in side walls |
| Product Type | Water Tap Connection |
| Opzioni di configurazione | Installazione sul campo |