Learn More
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiBeschreibung
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
Spezifikation
Spezifikation
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 |
| Descrizione | Lead through for hose connection for side wall use. Suitable for 3mm inner diameter hose |
| Product Type | Lead Through, 3 mm ID |
| Opzioni di configurazione | Installazione sul campo |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.