Learn More
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heraguard ECO 1.8 |
| Profondità (sistema metrico) | 580 mm |
| Descrizione | Stainless Steel Work Surface |
| Larghezza (sistema metrico) | 1800 mm |
| Product Type | Work Surface Wraps |
| Opzioni di configurazione | Factory Installed |