Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Electronic Adjustable Floor Stand
Floor Stand
Foot Rest Bar
Piedistallo
Ruote
Sostegno regolabile da pavimento
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 1.8
Sostegno fisso e regolabile manualmente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heraguard ECO 1.5 |
| Descrizione | Heraguard ECO Work Height of 760 mm to 960 mm plus Three Memory-set Heights |
| Product Type | Electronic Adjustable Floor Stand |
| Height Overall (Metric) | 680 to 880 mm |