Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Electronic Adjustable Floor Stand
Floor Stand
Foot Rest Bar
Piedistallo
Ruote
Sostegno regolabile da pavimento
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 1.8
Sostegno fisso e regolabile manualmente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
† Due to DC motors, HERAguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. Based on data from internal testing and The University of Michigan Field Study, published in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heraguard ECO 1.2 |
| Descrizione | Fornisce un'altezza di lavoro ECO di 760 mm |
| Product Type | Piedistallo |
| Height Overall (Metric) | 680 mm |